Få mere at vide
Thidiazuron, TRC
Artikelnummer. 17983905
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983905 100 mg
17952855 5 g
17901885 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344275100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51707-55-2
Molekylær formel C9 H8 N4 O S
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
IUPAC navn 1-phenyl-3-(thiadiazol-5-yl)urinstof
SMIL O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thidiazuron
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Formel vægt 220.0419
Procent renhed >95%