Få mere at vide
Thiazol-5-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7077562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15335018
Brand: Thermo Scientific Acros 455550050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 38585-74-9
Molekylær formel C4H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 115.15
InChI nøgle WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763216
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethanol
SMIL C1=C(SC=N1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole-5-methanol
Tæthed 1.3200g/mL
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 115.15
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazole-5-methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.