Få mere at vide
Thiazol-5-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15335018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15335018 5 g 5g
15345018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15335018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455550050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 38585-74-9
Molekylær formel C4H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 115.15
InChI nøgle WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763216
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethanol
SMIL C1=C(SC=N1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole-5-methanol
Tæthed 1.3200g/mL
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 115.15
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazole-5-methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.