Få mere at vide
Thiazole-4-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15461049
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461049 1 g 1g
15481049 250 mg 250mg
15471049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64028.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thiazole-4-carboxaldehyde, 95%, C4H3NOS, CAS Number-3364-80-5, 4-formylthiazole, 4-thiazolecarbaldehyde, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazole, thiazole-4-carbaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxaldehyde, pubchem13812, zlchem 1299, 5g | CAS: 3364-80-5 | C4H3NOS | 113.13 g/mol
Thiazol-4-carboxaldehyd bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Thiazol-4-carboxaldehyd bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3364-80-5
Molekylær formel C4H3NOS
Molekylvægt (g/mol) 113.13
MDL nummer MFCD00626896
InChI nøgle WRFKSVINLIQRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-4-carboxaldehyde, thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-4-carboxyaldehyde, 4-formylthiazole, 1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarbaldehyde, zlchem 1299, pubchem13812, 4-formyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2763214
IUPAC navn 1,3-thiazol-4-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CSC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Farve Brun
Mængde 1 g
Beilstein 107137
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 113.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver