Få mere at vide
Thiazol-2-carboxaldehyd, 95%
Descrizione
Thiazol-2-carboxaldehyd kan anvendes som en reaktant i følgende synteser Benzothiazin-N-acylhydrazoner, der har potentiel antinociceptiv og anti-inflammatorisk aktivitet, thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat-diethylestere, Iminoester ved at reagere med L-leucinesterhydrochlorid-t-butyl. Bruges også i byggesten til taxananaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thiazol-2-carboxaldehyd kan anvendes som en reaktant i følgende synteser Benzothiazin N-acylhydrazoner, der har potentiel antinociceptiv og anti-inflammatorisk aktivitet, Thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat diethylestere, Iminoester ved at reagere med L-butyleucin-hydrochlorid. Bruges også i byggesten til taxananaloger.
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Thiazole-2-carboxaldehyde |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.288 g/mL |
| Kogepunkt | 61 °C til 63 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Brydningsindeks | 1.574 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Helt blandbar med vand. |
| Formel vægt | 113.13 |
| Procent renhed | 95% |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.