Få mere at vide
Thiazole-2-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15479968
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479968 1 g 1g
15489968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63329.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.134 g/mol
Thiazol-2-carboxaldehyd kan anvendes som en reaktant i følgende synteser Benzothiazin-N-acylhydrazoner, der har potentiel antinociceptiv og anti-inflammatorisk aktivitet, thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat-diethylestere, Iminoester ved at reagere med L-leucinesterhydrochlorid-t-butyl. Bruges også i byggesten til taxananaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiazol-2-carboxaldehyd kan anvendes som en reaktant i følgende synteser Benzothiazin N-acylhydrazoner, der har potentiel antinociceptiv og anti-inflammatorisk aktivitet, Thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat diethylestere, Iminoester ved at reagere med L-butyleucin-hydrochlorid. Bruges også i byggesten til taxananaloger.
Opløselighed Fuldt blandbar med vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10200-59-6
Molekylær formel C4H3NOS
Molekylvægt (g/mol) 113.134
MDL nummer MFCD00142924
InChI nøgle ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-carbaldehyd
SMIL C1=CSC(=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazole-2-carboxaldehyde
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.288 g/mL
Kogepunkt 61°C to 63°C (15 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.574
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 113.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske