Få mere at vide
Thiamphenicol
Artikelnummer. 15495769
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495769 5 g 5g
15485769 1 g 1g
15405779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63575.06
 Begrænset vare
På lager
Methyl-sulfonyl-analogen til chloramphenicol | CAS: 15318-45-3 | C12H15Cl2NO5S | 356,214 g/mol
Thiamphenicol bruges til behandling af chancroid hos mænd og ukompliceret gonoré. Det anvendes i studier af bakteriel proteinsyntese på niveau med peptidyltransferaseaktivitet, der er forbundet med 23S rRNA i 50S ribosomale underenheden. Det bruges til at studere chloraniphenicol-thiamphenicol-resistens og brugen af fluorerede analoger, når resistens forekommer. Dets største fordel i forhold til chloramphenicol er, at det aldrig har været forbundet med aplastisk anæmi.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Thiamphenicol bruges til behandling af chancroid hos mænd og ukompliceret gonoré. Det anvendes i studier af bakteriel proteinsyntese på niveau med peptidyltransferaseaktivitet, der er forbundet med 23S rRNA i 50S ribosomale underenheden. Det bruges til at studere chloraniphenicol-thiamphenicol-resistens og brugen af fluorerede analoger, når resistens forekommer. Dets største fordel i forhold til chloramphenicol er, at det aldrig har været forbundet med aplastisk anæmi.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril eller DMF. Let opløselig i vand
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15318-45-3
Molekylær formel C12H15Cl2NO5S
Molekylvægt (g/mol) 356.214
MDL nummer MFCD00467983
InChI nøgle OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC navn 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamphenicol
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Beilstein 2819542
Merck Index 14,9301
Opløselighedsinformation Opløselig i acetonitril eller DMF; Let opløselig i vand
Formel vægt 356.22
Fysisk form Pulver