missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thiamine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine Sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O4S2/c1-8-11(3-4-20-22(17,18)19)21-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2-,13,14,15,17,18,19) |
| Formel vægt | 344.0613 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?