CAS RN 2380-61-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Thiamine Sulfate, TRC
CAS: 2380-61-2 Molekylær formel: C12H16N4O4S2 Molekylvægt (g/mol): 344.41 Synonym: 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(sulfooxy)ethyl]thiazolium Inner Salt,Thiamine Hydrogen Sulfate Ester Inner Salt; IUPAC navn: 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl sulfate SMIL: NC1=NC(C)=NC=C1C[N+]2=CSC(CCOS(=O)([O-])=O)=C2C