Få mere at vide
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
310.65 DKK - 4709.03 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 148-79-8
Molekylær formel C10H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 201.247
MDL nummer MFCD00005587
InChI nøgle WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole
PubChem CID 5430
ChEBI CHEBI:45979
IUPAC navn 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15402859
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.09
10g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
344.78 DKK
310.65 DKK / 10g
Spare 34.13 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15412859
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.22
100g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1380.62 DKK
1242.65 DKK / 100g
Spare 137.97 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15422859
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.36
500g
4709.03 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
148-79-8
201.247
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
5430
4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
C10H7N3S
MFCD00005587
thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole
CHEBI:45979
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
Tekniske data
Thiabendazole
C10H7N3S
UN3077
14,9289
Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
201.247
CHEBI:45979
≥98%
148-79-8
MFCD00005587
611403
thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
5430
201.25
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-725-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DE0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identifiant produit
  • Thiabendazole
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Mention de danger
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Conseils de prudence
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.