Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance -°20 C manuelle afrimningsenzymfrysere Artikelnummer.: 16327191
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance -°20 C manuelle afrimningsenzymfrysere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6962018 Shop alle Thermo Scientific produkter
29.2 cu. ft., CEE 7/7, 208-230V, 50Hz, High-Performance Freezer
Kapacitet (engelsk):
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
Stiktype:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriske krav:
208-230V, 50Hz
208-230V, 60Hz
Type:
Enzyme Freezer
High-Performance Freezer
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16327191
Brand: Thermo Scientific™ TSX3020EV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TSX Seriens højtydende -20 °C manuelle afrimningsenzymfrysere tilbyder et bæredygtigt valg til enzymopbevaring.
Thermo Scientific™ TSX Seriens højtydende -20 °C manuelle afrimningsenzymfrysere er designet til applikationer, hvor selv en let intermitterende spoleopvarmning under automatisk afrimning ikke kan tolereres. Designet understøtter prøvebeskyttelse og bæredygtighedsmål for opbevaring af enzymer, reagenser, lægemidler, vacciner, biologiske og andre almindeligt anvendte laboratorie- og kliniske materialer. Seriens V-drev-teknologi er designet til at give temperaturensartethed, der løbende tilpasser sig brugermønstre, hvilket giver betydelige energibesparelser uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Hver enzymfryser leveres med et komplet sæt på ni hylder med enzymopbevaringsbeholdere for at optimere organisering og genfinding af mindre materialer.
De TSX Serien leverer den ydeevne og kvalitet, du har brug for, ud over den lave lyd, lave energi og enestående brugeroplevelse, du fortjener.
  • Støjsvag med et lydniveau på 52 dBA, så slutbrugere kan arbejde ved siden af køleskabet uden distraktion
  • Unik V-drev-teknologi er designet til at registrere brugsmønstre såsom døråbninger, når der er behov for en højere kompressorhastighed og perioder med stabilitet, hvor kompressoren kører ved en lavere hastighed, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med beskyttelsen
  • Op til 50 % mindre energiforbrug end konventionelle kølemiddelmodeller*
  • Naturlige R290-kølemidler, hvilket får TSX-serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP)
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Temperaturområde på -35°til -15°C, fabriksindstilling ved -20°C
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet*
  • Brugervenlig mikroprocessorstyring med indstillingspunktssikkerhed og alarmer
  • Kompatibel med trådløse overvågningssystemer og fjernalarmkontakter
  • Standard dørlåse giver komfort og sikkerhed
  • Ergonomisk dørhåndtag
  • Valgfri kortoptagere tilgængelige
  • Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Energy Star Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type High-Performance Freezer
Kapacitet (engelsk) 29.2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperatur (setpunkt) -25°C to -15°C (-20°C)
Dør stil Solid
Antal døre 1
Hylder 9
Certificeringer/compliance UL, cUL, CE
Vise Microprocessor
Produktlinje TSX Series
Afrimning Manual
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38.9 x 34.0 x 78.5 in. (99.0 x 86.4 x 199.4 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 30.0 x 58.0 in. ( 72.3 x 76.2 x 147.3 cm)
Mål (L x B x H) Udvendig 38.9 x 34.0 x 78.5 in. (99.0 x 86.4 x 199.4 cm)
Dybde (engelsk) Eksteriør 38.9 in.
Dybde (engelsk) Interiør 28.5 in.
Dybde (metrisk) Eksteriør 99.0 cm
Dybde (metrisk) interiør 72.3 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78.5 in.
Højde (engelsk) Interiør 58.0 in.
Højde (metrisk) Udvendig 199.4 cm
Højde (metrisk) interiør 147.3 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 34.0 in.
Bredde (engelsk) Interiør 30 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 86.4 cm
Bredde (metrisk) interiør 76.2 cm
Overvågningsmuligheder Wireless
Chart Recorder Optional
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Compatible
Strømstyrke 15 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 230 V
Elektriske krav 208-230V, 50Hz
Frekvens 50/60 Hz
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 552 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 251 kg
Vægt (engelsk) 484 lb.
Vægt (metrisk) 220 kg
Rack kapacitet 9
Vis mere Vis mindre
*Data arkiveret. Baseret på sammenligninger mellem TSX-serien og tidligere generationer af Thermo Scientific-modeller.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance -°20 C manuelle afrimningsenzymfrysere >