Få mere at vide
Thallium(I) chloride, 99% Artikelnummer.: 10092730
Thallium(I) chloride, 99%
Artikelnummer. 10092730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Glasflaske, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10092730
Brand: Thermo Scientific Acros 208881000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-12-0
Molekylær formel ClTl
Molekylvægt (g/mol) 239.82
MDL nummer MFCD00011274
InChI nøgle GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216Vis mereVis mindre
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC navn chlorthalium
SMIL Cl[Tl]
Tekniske data
Kogepunkt 720°C
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) chloride
Smeltepunkt 430°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel TICl
Merck Index 15, 9409
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Formel vægt 239.82
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 7
Tæthed 7.0000g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0474307 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/07/2025 Artikelnummer208881000,208880250
PartinummerA0449043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/01/2023 Artikelnummer208881000,208880250
PartinummerA0414309 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer208881000,208880250
PartinummerA0408392 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer208881000,208880250
PartinummerA0440773 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/04/2022 Artikelnummer208881000,208880250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium(I) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thallium(I) chloride, 99% >