Tekniske data
| Kogepunkt | 720 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) chloride |
| Smeltepunkt | 430 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 7 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thallium(I) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.