missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thalidomide 4-fluoride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16447826
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447826 100 mg -
16401916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16447826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY41547

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).

Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thalidomide 4-fluoride
CAS 835616-60-9
Farve Purple
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H9FN2O4
Mængde 100 mg
Synonym Cereblon ligand 4 E3 ligase Ligand 4
Opløselighedsinformation DMSO : 300 mg/mL (1086.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C(CC2)C(NC2=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3F)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.22
Formel vægt 276.22
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.