missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TH-237A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457107
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457107 5 mg 5mg
16435286 100 mg -
16430707 50 mg -
16414388 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11054

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TH-237A(meso-GS 164) is a novel neuroprotective agent exhibiting favorable permeation across the blood brain barrier.

TH-237A(meso-GS 164) is a novel neuroprotective agent exhibiting favorable permeation across the blood brain barrier.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TH-237A
CAS 935467-97-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17F2NO3
Mængde 5 mg
Synonym meso-GS 164
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (300.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (138.00 mM)
SMIL OCC12N([C@H](C3=CC=C(F)C=C3)OC2)[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)OC1
Molekylvægt (g/mol) 333.33
Formel vægt 333.33
Procent renhed 98.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.