Få mere at vide
TG003, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496736 100 mg -
16476458 10 mg 10mg
16412567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15338
MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.
TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TG003
CAS 719277-26-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H15NO2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (501.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(/C=C1SC2=CC=C(C=C2N\1CC)OC)=O.[Z]
Molekylvægt (g/mol) 249.33
Formel vægt 249.33
Procent renhed 98.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease