Få mere at vide
Tezacaftor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446528
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16446528 10 mg 10mg
16426776 100 mg 100mg
16421186 200 mg -
16409117 5 mg -
16402627 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16446528 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15448
MedChemExpress Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tezacaftor
CAS 1152311-62-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27F3N2O6
Mængde 10 mg
Synonym VX-661
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (192.12 mM)
SMIL O=C(C1(C2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=CC5=C(N(C[C@@H](O)CO)C(C(C)(C)CO)=C5)C=C4F
Molekylvægt (g/mol) 520.5
Formel vægt 520.5
Procent renhed 98.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death