Få mere at vide
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere
For ISO Klasse 3 til 5 renrum
Brand: Texwipe™ TX3224
3943.86 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Tykke enkeltlagsviskere giver sugeevnen af tolagsviskere
- Tætstrikket konstruktion giver god slidstyrke til strenge aftørringsopgaver
- Lave niveauer af frigivelige partikler, ioner og ikke-flygtige rester
- TexTra 10 vinduesviskere har termisk forseglet kant for at forhindre frigivelse af partikler og fibre
- Sterile viskere gammabestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 og dobbelte poser i opløsningsmiddelsikre poser
Ordreinfo
Stablet pakket.
Tekniske data
Renrumsklud | |
22.9 cm | |
22.9 cm | |
Autoklaverbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 | |
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) | |
1-ply |
9 tommer | |
9 tommer | |
Polyester | |
233 | |
Forseglet | |
Renrum | |
Steril |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TexTra™ og TexTra™ 10 sterile renrumsviskere > Steril; Stablet; Forseglet grænse; Størrelse: 9 x 9 tommer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion