Beskrivelse
70 % ethylalkoholviskere er mindre giftige og irriterende for øjnene end IPA.
- Bekræft strålingsdosis opfyldt den specificerede dosis på tidspunktet for modtagelse
- Opfyld Sterility Assurance Level på 10 -6
- 100% polyester med en blød følelse
- Behandlet den Texwipe Vertex fremstillingssystem
- Kvartalsvis mikrobiel testning ved Agarose Overlay og Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoksintest
- Fremstillet i en ISO Klasse 3 miljø med et lille fysisk fodaftryk i en mere bæredygtig proces
Rengøringsudstyr og miljømæssige overflader; fjernelse af kulturrester fra kontaktplader; aftørring af behandskede hænder; sidste aftørring efter desinfektion
Ordreinfo
Trippelpose
Overholdelse
Gamma bestrålet i overensstemmelse med ANSI/AAM/ISO 11137; opfylder FDA-retningslinjen for medicinsk udstyr bakteriel endotoxin grænse på ikke mere end 20EU/enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vertex™ Servietter |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Strik polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) |
| Til brug med (applikation) | Rengøringsudstyr og miljømæssige overflader |
| Vis mere |