Få mere at vide
Texwipe™ SterileWipe™ Sterile tørre viskere
Til aseptiske renrum
3306.32 DKK - 10490.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Rensrumsvisker
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Til brug med (applikation) Til aseptiske renrum
Sterilitet Steril
Se flere specifikationer
Indeholder: Certificates of Processing and Compliance
Produkter 2
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Materiale Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Materiale Pris Antal & tilgængelighed  
15664977
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3212
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Polyester
10490.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-01-2026
Læg i indkøbskurv
15654977
Dokumentvisning
Texwipe™
TX3211
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Polyester
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4335.00 DKK
3306.32 DKK / Pakke med 500
Spare 1028.68 DKK
23% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Rensrumsvisker
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Til aseptiske renrum
Steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ SterileWipe™ Sterile tørre viskere