Få mere at vide
Texwipe™ SterileWipe™ Sterile tørre viskere
Artikelnummer. 15654977 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Pakningsstørrelse
15654977 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Polyester Pakke med 500
15664977 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Polyester Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654977 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3211
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Indeholder
Certifikater for behandling og overholdelse
Til aseptiske renrum
Specielt udviklet til maksimal kontrol af partikelforurening i sterile miljøer.
SterileWipe LP
  • Strikket af 100% gennemgående filament polyester
  • Dobbeltstrikket, no-run interlock-konstruktion sikrer maksimal slidstyrke og lave partikelværdier
  • Unikt strikmønster giver også større overfladeareal for højere sugeevne og øget aftørringseffektivitet
  • Blød og ikke-slibende; ideel til aftørring af følsomme overflader
  • Basisvægt: 155 g/m 2
SterileWipe LP 10
  • Forseglet kantvisker med no-run interlock dobbeltstrikket konstruktion af 100 % kontinuerlig filament polyester
  • Alle fire kanter termisk forseglet for at forhindre frigivelse af fibre og partikler
  • Designet til brug i en ISO Klasse 4 renrum for yderligere at sikre ultralave partikel- og ekstraherbare niveauer
  • Ideel til aftørring og spildkontrol Basisvægt: 135g/m 2
SterileWipe HS II
  • Blanding af 55% cellulose og 45% polyester kombinerer absorberingsevnen af naturlige fibre med styrken af syntetiske fibre
  • Ideel til applikationer, hvor bakteriologisk kontaminering, partikler og ekstraherbare materialer er problematiske
  • Egnet til brug i aseptiske miljøer i den farmaceutiske, medicinske anordning og biomedicinske industri
  • Basisvægt: 67 g/m 2
Ordreinfo
LP: 10 vinduesviskere/inderpose, 10 inderposer/yderpose, fem yderposer/etui i opløsningsmiddelsikre poser. Partikoder og udløbsdatoer tydeligt markeret på hver pakke. LP 10, HS II og AS 10: 20 vinduesviskere/inderpose, fem inderposer/yderpose, fem yderposer/etui i opløsningsmiddelsikre poser. Partikoder og udløbsdatoer tydeligt markeret på hver pakke.
Overholdelse
Alle vinduesviskere steriliseret med gammastråling til et 10 -6 Sterility Assurance Level i overensstemmelse med Association for the Advancement of Medical Instrumentation-retningslinjer.
Tekniske data
Produkttype Rensrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 155
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Oversigt AlphaWipe™ Rensrumsviskere
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til aseptiske renrum