Få mere at vide
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Viskere
For ISO Klasse 5 til 6 applikationer
1170.00 DKK - 1540.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Renrumsvisker |
---|---|
Materiale | Nylon |
Basisvægt | 170 |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
Konstruktion | Dobbeltstrik |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15782406
|
Texwipe™
TX4004 |
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) |
1540.00 DKK
Pakke med 600 |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15792406
|
Texwipe™
TX4009 |
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
1170.00 DKK
Pakke med 150 |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Dobbeltstrikket nylonkonstruktion skaber et stort overfladeareal, der griber og holder på forurening, hvilket forhindrer dets overførsel
- Ultraclean, højadsorberende visker er statisk sikker, slidsikker og løbebestandig
- Fnugfri —udviser ekstremt lave partikelniveauer
- Renset og forarbejdet i en ISO Klasse 3 renrumsmiljø i overensstemmelse med Fed. Spec. 209E
Ordreinfo
Basisvægt: 170 g/m 2 .
Tekniske data
Renrumsvisker | |
170 | |
Dobbeltstrik |
Nylon | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 | |
Ideel til rengøring af følsomme optiske og fotomaskeoverflader |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Viskere