Få mere at vide
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Viskere
Artikelnummer. 15792406 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15792406 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 150
15782406 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792406 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX4009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    982.51 DKK / Pakke med 150
    Spare 172.49 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
For ISO Klasse 5 til 6 applikationer
  • Dobbeltstrikket nylonkonstruktion skaber et stort overfladeareal, der griber og holder på forurening, hvilket forhindrer dets overførsel
  • Ultraclean, højadsorberende visker er statisk sikker, slidsikker og løbebestandig
  • Fnugfri —udviser ekstremt lave partikelniveauer
  • Renset og forarbejdet i en ISO Klasse 3 renrumsmiljø i overensstemmelse med Fed. Spec. 209E
Ordreinfo
Basisvægt: 170 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Nylon
Basisvægt 170
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dobbeltstrik
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring af følsomme optiske og fotomaskeoverflader