Få mere at vide
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 30 lag
Påføres direkte på gulvet
Brand:  Texwipe™ AMA364681B
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11525325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 DKK
    3362.65 DKK / Pakke med 8
    Spare 382.35 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Påføres direkte på gulvet
  • Ensartet klæbende belægning på hvert lag fanger partikler fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Antimikrobielt middel i belægningen reducerer potentialet for spredning af bakterier og bakterier i kontrolleret område
Tekniske data
Tekniske data
46 x 36 tommer.
30 Ark/Mat
Blå
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 30 lag > Klar film med blå bund; 30 lag; 36 x 46 tommer.