Få mere at vide
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 30 lag
Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Gray
Hvid
Dimensioner (L x B):
25 x 45 in.
45 x 25 tommer.
46 x 36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Beskrivelse
Påføres direkte på gulvet
- Ensartet klæbende belægning på hvert lag fanger partikler fra gangtrafik og udstyrshjul
- Antimikrobielt middel i belægningen reducerer potentialet for spredning af bakterier og bakterier i kontrolleret område
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 45 x 25 tommer. |
| Mængde | 30 Ark/Mat |
| Farve | Hvid |