Få mere at vide
Texwipe™ AlphaMop™
Fladt moppesystem til nem og effektiv rengøring af gulve, vægge og lofter
1130.00 DKK
Beskrivelse
Specielt designet til behovene i ultrarene produktionsmiljøer. Let udskiftelige, vaskede polyestermoppebetræk passer over en flad, skumpolstret hovedsamling. Letvægts, holdbart glasfiberhåndtag giver fremragende kontrol over drejehovedet og har let adgang til svært tilgængelige områder.
- Muliggør hurtig udskiftning af aftørringsflader for overholdelse af strenge aftørringsprotokoller ISO Klasse 4 renrum-vasket Alpha™ polyester moppe betræk
- Udskiftelig skumpude sikrer, at polyestermoppeovertrækket passer til teksturerede gulve og andre overflader
- Opretholder ultralav generering af partikler og ekstraherbare materialer Modstår korrosion, slid og almindeligt anvendte rengørings- og desinfektionskemikalier såsom blegemidler, phenoler og kvaternær ammoniumforbindelse
- AlphaMop udskiftningsmoppehoveder og skumpuder af polyester fås separat (150 hoveder og seks puder pr. etui)
- AlphaMop moppebetræk formættet med 6% IPA Honeycomb™ 10 dobbeltstrikkede polyestermoppebetræk har en slibende tekstur (medfølger 150 betræk pr. etui)
Tekniske data
Ikke steril |