Få mere at vide
Texwipe™ AlphaMop™
Artikelnummer. 11591214 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Produkttype:
Renrumsmoppe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Produkttype Pakningsstørrelse
11591214 Polyester Renrumsmoppe Hver
1 options
Artikelnummer. 11591214 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    947.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 167.75 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Fladt moppesystem til nem og effektiv rengøring af gulve, vægge og lofter
Specielt designet til behovene i ultrarene produktionsmiljøer. Let udskiftelige, vaskede polyestermoppebetræk passer over en flad, skumpolstret hovedsamling. Letvægts, holdbart glasfiberhåndtag giver fremragende kontrol over drejehovedet og har let adgang til svært tilgængelige områder.
  • Muliggør hurtig udskiftning af aftørringsflader for overholdelse af strenge aftørringsprotokoller ISO Klasse 4 renrum-vasket Alpha™ polyester moppe betræk
  • Udskiftelig skumpude sikrer, at polyestermoppeovertrækket passer til teksturerede gulve og andre overflader
  • Opretholder ultralav generering af partikler og ekstraherbare materialer Modstår korrosion, slid og almindeligt anvendte rengørings- og desinfektionskemikalier såsom blegemidler, phenoler og kvaternær ammoniumforbindelse
  • AlphaMop udskiftningsmoppehoveder og skumpuder af polyester fås separat (150 hoveder og seks puder pr. etui)
  • AlphaMop moppebetræk formættet med 6% IPA Honeycomb™ 10 dobbeltstrikkede polyestermoppebetræk har en slibende tekstur (medfølger 150 betræk pr. etui)
Tekniske data
Produkttype Renrumsmoppe
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer 60 tommer. Glasfiberhåndtag, 15 x 8 tommer. Enkelthoved, 6 polyester Alphawipe Moppebetræk
Til brug med (applikation) Ideel til applikationer, der kræver lav partikel, ekstraherbar og ionisk forurening, overlegen til væg-, gulv- og loftrengøring, designet specielt til ultrarene produktionsmiljøer
Materiale Polyester