Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™ 10 forseglede kantviskere
For ISO Klasse 3 til 4 applikationer
769.00 DKK - 15665.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Polyester |
---|---|
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
Kanter | Sealed |
Til brug med (applikation) | Ideal wipes for use in multiple environments |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Produkttype | Mætningsopløsning | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Produkttype | Mætningsopløsning | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11585355
|
Texwipe™
TX1012 |
12 x 12 in. | Dry Wipe | Dry Wiper | |||||||
15604987
|
Texwipe™
TX3280 |
12 x 12 tommer. | Forvædet serviet | 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI |
6670.00 DKK
Pakke med 250 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15614987
|
Texwipe™
TX3285 |
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) | Forvædet serviet | 70% isopropylalkohol |
15665.00 DKK
Pakke med 400 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Vectra™ behandlet —håndfri, kontinuerlig fremstillingsrensning og inspektion
- Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
- Patenteret forseglet kantvisker til lavest frigivelige fibre og partikler
- Optimal balance mellem aftørringseffektivitet, slidstyrke og sorberingsevne
- Ideel visker til brug i flere miljøer
- Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Tilgængelig tør eller steril og formættet med isopropanol. Basisvægt: 130 g/m 2 . Sterile vinduesviskere 19-130-2061 pakket 50 vinduesviskere/ flatpack, 5 flatpacks /etui; 19-165-653 pakket 20 vinduesviskere pr. flexpack, 20 flexpacks/etui.
Tekniske data
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Sealed | |
Ideal wipes for use in multiple environments |