Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™ 10 forseglede kantviskere
Artikelnummer. 15604987 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer
12 x 12 tommer.
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Forvædet serviet
Tørtørring
Mætningsopløsning:
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
70% isopropylalkohol
Tørvisker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Produkttype Mætningsopløsning unitSize
15604987 12 x 12 tommer. Forvædet serviet 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI Pakke med 250
11585355 12 x 12 tommer Tørtørring Tørvisker Pakke med 100
15614987 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Forvædet serviet 70% isopropylalkohol Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15604987 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6560.00 DKK
    5613.22 DKK / Pakke med 250
    Spare 946.78 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 3 til 4 applikationer
  • Vectra™ behandlet —håndfri, kontinuerlig fremstillingsrensning og inspektion
  • Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
  • Patenteret forseglet kantvisker til lavest frigivelige fibre og partikler
  • Optimal balance mellem aftørringseffektivitet, slidstyrke og sorberingsevne
  • Ideel visker til brug i flere miljøer
  • Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Tilgængelig tør eller steril og formættet med isopropanol. Basisvægt: 130 g/m 2 . Sterile vinduesviskere 19-130-2061 pakket 50 vinduesviskere/ flatpack, 5 flatpacks /etui; 19-165-653 pakket 20 vinduesviskere pr. flexpack, 20 flexpacks/etui.
Tekniske data
Produkttype Forvædet serviet
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Til brug med (applikation) Ideelle servietter til brug i flere miljøer
Mætningsopløsning 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI