Få mere at vide
Texwipe™ Absorbond™ Polyester blandede vinduesviskere
For ISO Klasse 6 til 7 (Klasse 1000 til 10.000) applikationer
544.43 DKK - 4828.73 DKK
Tekniske data
Produkttype | Renrumsklud |
---|---|
Materiale | Hydroentangled polyester |
Basisvægt | 42 |
Til brug med (applikation) | Rengøring, opsugning af olie og fedt |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
13103743
|
Texwipe™
TX404 |
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) |
667.00 DKK 544.43 DKK / Pakke med 1200 Spare 122.57 DKK 18% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
13191454
|
Texwipe™
TX409 |
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
5910.00 DKK 4828.73 DKK / Pakke med 3000 Spare 1081.27 DKK 18% Slukket |
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Hydroentangled 100% polyester viskere absorberer fem gange deres vægt
- Blød, holdbar overflade forhindrer slid
- Ideelle viskere til rengøring af olie eller fedt; har mange optiske applikationer
- Indeholder ingen overfladeaktive stoffer og har ultralave niveauer af partikler og ekstraherbare stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 42 g/m 2 .
Tekniske data
Renrumsklud | |
Hydroentangled polyester | |
42 | |
Rengøring, opsugning af olie og fedt |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ Absorbond™ Polyester blandede vinduesviskere