Få mere at vide
Texwipe™ Absorbond™ Polyester blandede vinduesviskere
Artikelnummer. 13103743 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13103743 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) Pakke med 1200
13191454 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13103743 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00 DKK
    560.90 DKK / Pakke med 1200
    Spare 95.10 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
For ISO Klasse 6 til 7 (Klasse 1000 til 10.000) applikationer
  • Hydroentangled 100% polyester viskere absorberer fem gange deres vægt
  • Blød, holdbar overflade forhindrer slid
  • Ideelle viskere til rengøring af olie eller fedt; har mange optiske applikationer
  • Indeholder ingen overfladeaktive stoffer og har ultralave niveauer af partikler og ekstraherbare stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 42 g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.16 cm
Materiale Hydroentangled polyester
Basisvægt 42
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Rengøring, opsugning af olie og fedt