Få mere at vide
Tetraphenylphosphonium chloride, 98%
Artikelnummer. 10502421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502421 50 g Glasflaske 50g
10388240 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10502421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204030500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2001-45-8
Molekylær formel C24H20ClP
Molekylvægt (g/mol) 374.85
MDL nummer MFCD00011916
InChI nøgle WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
IUPAC navn tetraphenylphosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylphosphonium chloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 275.0°C to 280.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)4PCl
Mængde 50 g
Beilstein 16, II, 373
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 374.84
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.