Få mere at vide
Tetraphenylphosphonium chloride, 98%
Artikelnummer. 11413940
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413940 2 g 2g
11403234 10 g 10g
11413234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10575.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetraphenylphosphoniumchlorid bruges til at generere lipofile salte fra uorganiske og organometalliske anioner. Ph4P+ er således nyttig som en faseoverførselskatalysator, igen fordi den tillader uorganiske anioner at opløses i organiske opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraphenylphosphoniumchlorid bruges til at generere lipofile salte fra uorganiske og organometalliske anioner. Ph4P+ er således nyttig som en faseoverførselskatalysator, igen fordi den tillader uorganiske anioner at opløses i organiske opløsningsmidler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2001-45-8
Molekylær formel C24H20ClP
Molekylvægt (g/mol) 374.85
MDL nummer MFCD00011916
InChI nøgle WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
IUPAC navn tetraphenylphosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 272°C to 278°C
Mængde 2 g
Beilstein 3922393
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 374.86
Procent renhed 98%