Få mere at vide
Tetraphenylfosfhoniumbromid, 98+%
Beskrivelse
Tetraphenylphosphoniumbromid er en støttende elektrolyt til elektroreduktion af buckminsterfulleren. Det bruges til at udvinde tungmetaller fra vandig opløsning som ion-associeringskomplekser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetraphenylphosphoniumbromid er en støttende elektrolyt til elektroreduktion af buckminsterfulleren. Det bruges til at udvinde tungmetaller fra vandig opløsning som ion-associeringskomplekser
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Stabil ved stuetemperatur i lukkede beholdere under normale opbevarings- og håndteringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 296 °C til 302 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3922383 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9237 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 419.31 |
| Procent renhed | ≥98% |