Få mere at vide
Tetraphenylfosfhoniumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11422558
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422558 10 g 10g
11432558 50 g 50g
11423940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15860.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419,30 g/mol
Tetraphenylphosphoniumbromid er en støttende elektrolyt til elektroreduktion af buckminsterfulleren. Det bruges til at udvinde tungmetaller fra vandig opløsning som ion-associeringskomplekser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraphenylphosphoniumbromid er en støttende elektrolyt til elektroreduktion af buckminsterfulleren. Det bruges til at udvinde tungmetaller fra vandig opløsning som ion-associeringskomplekser
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Stabil ved stuetemperatur i lukkede beholdere under normale opbevarings- og håndteringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2751-90-8
Molekylær formel C24H20BrP
Molekylvægt (g/mol) 419.30
MDL nummer MFCD00011915
InChI nøgle BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
IUPAC navn tetraphenylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 296°C to 302°C
Mængde 10 g
Beilstein 3922383
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9237
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 419.31
Procent renhed ≥98%