Få mere at vide
Tetraphenylfosfin-imid, 97%
Beskrivelse
Har været brugt som en beskyttet form for anilin til fremstilling af monoalkylaniliner ved alkylering og hydrolyse og som mellemprodukt til fremstilling af isocyanater og isothiocyanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en beskyttet form for anilin til fremstilling af monoalkylaniliner ved alkylering og hydrolyse og som mellemprodukt til fremstilling af isocyanater og isothiocyanater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform 25 mg/ml.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraphenylphosphine imide |
| Smeltepunkt | 128 °C til 132 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | (C6H5)3P=N(C6H5) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 753032 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform 25 mg/ml. |
| Formel vægt | 353.4 |
| Procent renhed | 97% |