Få mere at vide
Tetramethylammonium hydroxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetramethylammonium hydroxide |
| Tæthed | 1.02 g/cm³ at 20°C |
| pH | >13 (20°C in H2O) |
| Kogepunkt | 110°C (1013 hPa) |
| Mængde | 25 kg |
| Procent renhed | 0.25% |
| Grad | Not Available |