Få mere at vide
Tetramethylorthocarbonat, 95%
Artikelnummer. 15462789
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462789 1 g 1g
15472789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66617.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1850-14-2
Molekylær formel C5H12O4
Molekylvægt (g/mol) 136.147
MDL nummer MFCD00008473
InChI nøgle AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
PubChem CID 74613
IUPAC navn tetramethoxymethan
SMIL COC(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetramethyl orthocarbonate
Smeltepunkt -5°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.017 g/mL
Kogepunkt 114°C
Flammepunkt 22°C (72°F)
Lineær formel C(OCH3)4
Brydningsindeks 1.385
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1737682
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 136.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske