Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin) platin(0), Pt 15,2% min
Artikelnummer. 11396058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396058 5 g 5g
11306068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010549.06
Request Bulk or Custom Format
Hydrosilering og oxidation | CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244,25 g/mol
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0), Pt er meget udbredt til hydrosilering og oxidation. I Katalysatorer, Metal& Specialkatalysatorer, produkter& Industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14221-02-4
Molekylær formel C72H60P4Pt
Molekylvægt (g/mol) 1244.25
MDL nummer MFCD00010014
InChI nøgle SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC navn platin;triphenylphosphan
SMIL [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Farve Gul
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in benzene
Formel vægt 1244.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 15.2% min.
Fysisk form Krystallinsk pulver