Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin) platin(0), Pt 15,2% min
Artikelnummer. 11306068
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306068 1 g 1g
11396058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010549.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Hydrosilering og oxidation | CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244,25 g/mol
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0), Pt er meget udbredt til hydrosilering og oxidation. I Katalysatorer, Metal& Specialkatalysatorer, produkter& Industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14221-02-4
Molekylær formel C72H60P4Pt
Molekylvægt (g/mol) 1244.25
MDL nummer MFCD00010014
InChI nøgle SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC navn platin;triphenylphosphan
SMIL [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Farve Gul
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in benzene
Formel vægt 1244.21
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 15.2% min.
Fysisk form Krystallinsk pulver