Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin)platin(0), 98%
Artikelnummer. 10390984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10390984 5 g Glasflaske 5g
10388210 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10390984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223960050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14221-02-4
Molekylær formel C72H60P4Pt
Molekylvægt (g/mol) 1244.25
MDL nummer MFCD00010014
InChI nøgle SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC navn platin;triphenylphosphan
SMIL [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Smeltepunkt 159.0°C to 160.0°C
Elementær analyse 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]4Pt
Mængde 5 g
Fieser 15,300; 16,98; 04,33; 05,34; 09,45; 10,33; 14,36; 15,30; 16,29; 17,32; 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 1244.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske