Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), 99%
Artikelnummer. 10762051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762051 1 g Glasflaske 1g
10492391 5 g Glasflaske 5g
10326382 25 g Glasflaske 25g
11924361 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10762051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202380010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14221-01-3
Molekylær formel C72H60P4Pd
Molekylvægt (g/mol) 1155.59
MDL nummer MFCD00010012
InChI nøgle NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC navn palladium;triphenylphosphan
SMIL [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Smeltepunkt 103,0 °C til 107,0 °C
Farve Kaki til gul
Elementær analyse 98,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]4Pd
Mængde 1 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Merck Index 15,9367
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 1155.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Powder or Platelets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.