Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
| Smeltepunkt | 103,0 °C til 107,0 °C |
| Farve | Kaki til gul |
| Elementær analyse | 98,5% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(C6H5)3P]4Pd |
| Mængde | 5 g |
| Fieser | 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .