Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), 99,9%, (spormetalbasis)
Produktkod. 12055360 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Förpackningsstorlek
12055360 1 g 1g
12065360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12055360 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441400010
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14221-01-3
Molekylær formel C72H60P4Pd
Molekylvægt (g/mol) 1155.59
MDL nummer MFCD00010012
InChI nøgle NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC navn palladium;triphenylphosphan
SMIL [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Smeltepunkt 103,0 °C til 107,0 °C
Analyseprocentområde 99.9%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]4Pd
Mængde 1 g
Merck Index 15,9367
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 1155.58
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.