Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), 99,8% (metalbasis), Pd 9% min
Artikelnummer. 11305799
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305799 0.5 g 0.5g
11376058 2 g 2g
11386058 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010548.02
 Begrænset vare
På lager
Hydrosilering, isomerisering, karbonylering | CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155,59 g/mol
Udbredt som katalysator til palladium-katalyserede koblingsreaktioner, herunder Suzuki-kobling, Sonogashira-kobling, Heck-reaktion, Negishi-kobling og Stille kobling. Anvendes i isomerisering, carbonylering, oxidation og CC-bindingsdannelsesreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14221-01-3
Molekylær formel C72H60P4Pd
Molekylvægt (g/mol) 1155.59
MDL nummer MFCD00010012
InChI nøgle NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMIL [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Smeltepunkt 100°C to 105°C
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Mængde 0.5 g
Beilstein 6704828
Følsomhed Air sensitive
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC navn palladium;triphenylphosphan
Formel vægt 1155.57
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)