Få mere at vide
Tetrakis(triphenylphosphin)nikkel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10048711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048711 5 g Glasflaske 5g
10012950 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10048711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223980050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15133-82-1 | C72H60NiP4 | 1107.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15133-82-1
Molekylær formel C72H60NiP4
Molekylvægt (g/mol) 1107.86
MDL nummer MFCD00010011
InChI nøgle KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
IUPAC navn nikkel;triphenylphosphan
SMIL [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Navn note 95%
Smeltepunkt 122.0°C to 124.0°C
Farve Brun til Brun-rust
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]4Ni
Mængde 5 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Formel vægt 1107.89
Procent renhed 95%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H228-Brandfarligt fast stof.