Få mere at vide
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)zirconium(IV), 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339697 5 g 5g
11329697 1 g 1g
11349697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042028.06
Request Bulk or Custom Format
MOCVD af zirkonium
MOCVD af zirkonium
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18865-74-2
Molekylær formel C44H80O8Zr
Molekylvægt (g/mol) 828.34
MDL nummer MFCD00145380,MFCD00145380
InChI nøgle ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
IUPAC navn 5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on;zirconium
SMIL [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Smeltepunkt 318°C to 320°C
Kogepunkt 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
Formel vægt 824.3
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Krystallinsk