Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285954
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10285954 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10693075 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285954 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61909DA
Kemiske identifikatorer
CAS 100277-27-8
Molekylær formel C6H12OS
Molekylvægt (g/mol) 132.221
MDL nummer MFCD09966150
InChI nøgle LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
PubChem CID 20143654
IUPAC navn thian-4-ylmethanol
SMIL C1CSCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 132.23
Procent renhed 97%