Få mere at vide
Tetrahydropalmatine, 98%, Thermo Scientific™
546.28 DKK - 1895.55 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 2934-97-6
Molekylær formel C21H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 355.434
MDL nummer MFCD00214191
InChI nøgle AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
PubChem CID 5417
IUPAC navn 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
SMIL COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15465589
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63328.03
1g
546.28 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15475589
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63328.06
1895.55 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
2934-97-6
355.434
AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
5417
COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
C21H25NO4
MFCD00214191
tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
Tekniske data
Tetrahydropalmatine
C21H25NO4
tetrahydropalmatine, rotundine, tetrahydropalmatin, rotundinum, 2,3,9,10-tetramethoxy-5,8,13,13a-tetrahydro-6h-isoquino 3,2-a isoquinoline, corydalis b, 6h-dibenzo a,g quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy, gnf-pf-3943, tetrahydropalmatine hydrochloride, 2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5h-isoquinolino 2,1-b isoquinoline
COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)OC)C=C1)OC
355.434
355.43
2934-97-6
MFCD00214191
AEQDJSLRWYMAQI-UHFFFAOYSA-N
2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
5417
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater