Få mere at vide
Tetrahydropalmatin, 98%
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydropalmatine |
| Smeltepunkt | 155 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 355.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |